2-Méthyl-2-adamantanol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Hydroxy-2-methyladamantane, 2-Methyladamantan-2-ol
M1334-25G M1334-5G
TCIAM1334-25GEA 149 EUR InStock
TCIAM1334-25G TCIAM1334-5G
2-Méthyl-2-adamantanol ≥99.0% (par GC)
2-Méthyl-2-adamantanol
Formule: C₁₁H₁₈O
MW: 166,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00074811
Numéro CAS: 702-98-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 215.0 to 219.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité