Furfuryl methacrylate ≥95.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methacrylic Acid Furfuryl Ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M1335-25G M1335-5G
TCIAM1335-25GEA 179 EUR InStock
TCIAM1335-25G TCIAM1335-5G
Furfuryl methacrylate ≥95.0% (par GC) stabilisé
Furfuryl methacrylate
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 82°C
Point d'éclair: 90°C
Numéro MDL: MFCD00046113
Numéro CAS: 3454-28-2
EINECS: 222-383-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité