Oxyde de mésityle ≥85.0% (par GC) (contains 4-Methyl-4-penten-2-one)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Methyl-3-penten-2-one
M1340-25ML M1340-500ML
TCIAM1340-25MLEA 34.1 EUR InStock
TCIAM1340-25ML TCIAM1340-500ML
Oxyde de mésityle ≥85.0% (par GC) (contains 4-Methyl-4-penten-2-one)
Oxyde de mésityle
Formule: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Point d'éclair: 25°C
Numéro MDL: MFCD00008900
Numéro CAS: 141-79-7
EINECS: 205-502-5
ONU: 1229
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05908
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité