Methyl nonafluorobutyl ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Perfluorobutyl Methyl Ether, Nonafluorobutyl Methyl Ether, Methyl Perfluorobutyl Ether
M1345-25G M1345-500G
TCIAM1345-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAM1345-25G TCIAM1345-500G
Methyl nonafluorobutyl ether ≥98.0% (par GC)
Methyl nonafluorobutyl ether
Formule: C₅H₃F₉O
MW: 250,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00674093
Numéro CAS: 163702-07-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité