Diethyl-L-(-)-malate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: L-(-)-Malic Acid Diethyl Ester, L-(-)-Apple Acid Diethyl Ester
M1348-25G M1348-5G
TCIAM1348-25GEA 75.9 EUR InStock
TCIAM1348-25G TCIAM1348-5G
Diethyl-L-(-)-malate ≥97.0% (par GC)
Diethyl-L-(-)-malate
Formule: C₈H₁₄O₅
MW: 190,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00210119
Numéro CAS: 691-84-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -10.0 to -13.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité