Diethyl-D-(+)-malate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: D-(+)-Malic Acid Diethyl Ester, (R)-Diethyl 2-hydroxysuccinate, D-(+)-Apple Acid Diethyl Ester
M1351-25G M1351-5G
TCIAM1351-25GEA 334 EUR InStock
TCIAM1351-25G TCIAM1351-5G
Diethyl-D-(+)-malate ≥98.0% (par GC)
Diethyl-D-(+)-malate
Formule: C₈H₁₄O₅
MW: 190,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093483
Numéro CAS: 7554-28-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +10.0 to +13.0 deg (C=1, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité