Benzyl-D-(-)-mandelate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: D-(-)-Mandelic Acid Benzyl Ester, (R)-Benzyl 2-hydroxy-2-phenylacetate
M1354-25G M1354-5G
TCIAM1354-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAM1354-25G TCIAM1354-5G
Benzyl-D-(-)-mandelate ≥98.0% (par GC)
Benzyl-D-(-)-mandelate
Formule: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00674031
Numéro CAS: 97415-09-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -31.0 to -37.0 deg (C=1, CH3CN)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité