Benzyl-L-(+)-mandelate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-Benzyl 2-hydroxy-2-phenylacetate, L-(+)-Mandelic Acid Benzyl Ester
M1355-25G M1355-5G
TCIAM1355-25GEA 156 EUR InStock
TCIAM1355-25G TCIAM1355-5G
Benzyl-L-(+)-mandelate ≥98.0% (par GC)
Benzyl-L-(+)-mandelate
Formule: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00274325
Numéro CAS: 62173-99-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +31.0 to +37.0 deg (C=1, CH3CN)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité