Methyl-β-cyclodextrin (mixture of several Methylated)
Fournisseur: TCI
M1356-250G M1356-25G
TCIAM1356-250GEA 329 EUR InStock
TCIAM1356-250G TCIAM1356-25G
Methyl-β-cyclodextrin (mixture of several Methylated)
Methyl-beta-cyclodextrin (mixture of several Methylated)
MW: 1303,3000 g/mol
Numéro MDL: MFCD00074980
Numéro CAS: 128446-36-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Specific rotation [a]20/D +150.0 to +165.5 deg (C=1.5, H2O) (calcd.on dried substance)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité