Metrizoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Acetamido-5-(N-methylacetamido)-2,4,6-triiodobenzoic Acid
M1363-25G M1363-5G
TCIAM1363-25GEA 149 EUR InStock
TCIAM1363-25G TCIAM1363-5G
Metrizoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Metrizoic acid
Formule: C₁₂H₁₁I₃N₂O₄
MW: 627,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD00867964
Numéro CAS: 1949-45-7
EINECS: 217-761-1
Merck Index: 14,06156
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3fd42cabfe1653f0472acf874d7ffc0cb4a00d3&vid=b3fd42cabfe1653f0472acf874d7ffc0cb4a00d3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité