Acide 4-(4-méthylphényl)-4-oxobutanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Oxo-4-(p-tolyl)butanoic acid, 3-(4-Methylbenzoyl)propionic Acid, 4-(p-Tolyl)-4-oxobutyric Acid
M1377-25G M1377-5G
TCIAM1377-25GEA 205 EUR InStock
TCIAM1377-25G TCIAM1377-5G
Acide 4-(4-méthylphényl)-4-oxobutanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-(4-méthylphényl)-4-oxobutanoïque
Formule: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020541
Numéro CAS: 4619-20-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité