S-Methyl methanethiosulphonate (MMTS) ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M1382-25G M1382-5G M1382-100G
TCIAM1382-25GEA 273 EUR InStock
TCIAM1382-25G TCIAM1382-5G TCIAM1382-100G
S-Methyl methanethiosulphonate (MMTS) ≥97.0% (par GC)
S-Methyl methanethiosulphonate (MMTS)
Formule: C₂H₆O₂S₂
Point d'ébullition: 125°C
Point d'éclair: 87°C
Numéro MDL: MFCD00007565
Numéro CAS: 2949-92-0
EINECS: 220-970-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité