2-(Methylamino)isobutyric acid hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,2-Dimethylalanine
M1388-1G M1388-5G
TCIAM1388-1GEA 107 EUR InStock
TCIAM1388-1G TCIAM1388-5G
2-(Methylamino)isobutyric acid hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-(Methylamino)isobutyric acid hydrate
Formule: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004191
Numéro CAS: 2566-34-9
EINECS: 219-898-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité