Minoxidil ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,6-Diamino-4-(piperidin-1-yl)pyrimidine 1-oxide, Rogaine, Loniten
M1389-5G M1389-1G
TCIAM1389-5GEA 102 EUR InStock
TCIAM1389-5G TCIAM1389-1G
Minoxidil ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Minoxidil
Formule: C₉H₁₅N₅O
MW: 209,253 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063409
Numéro CAS: 38304-91-5
EINECS: 253-874-2
Merck Index: 14,06203
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e9a2532ee26e29423199440f1aaba2fc6e2ec57&vid=6e9a2532ee26e29423199440f1aaba2fc6e2ec57&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Acetic acid almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité