2-(Trimethylsilyloxy)ethyl methacrylate ≥96.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Stabilization: stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol
TCIAM1391-25GEA 146 EUR InStock
TCIAM1391-25G
2-(Trimethylsilyloxy)ethyl methacrylate ≥96.0% (par GC) stabilisé
2-(Trimethylsilyloxy)ethyl methacrylate
Formule: C₉H₁₈O₃Si
MW: 202,33 g/mol
Point d'ébullition: 72°C
Point d'éclair: 76°C
Numéro MDL: MFCD00053869
Numéro CAS: 17407-09-9
EINECS: 241-432-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité