Acide 3-méthyl-1-benzofurane-2-carboxylique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
M1392-1G M1392-5G
TCIAM1392-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAM1392-1G TCIAM1392-5G
Acide 3-méthyl-1-benzofurane-2-carboxylique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3-méthyl-1-benzofurane-2-carboxylique
Formule: C₁₀H₈O₃
MW: 176,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060511
Numéro CAS: 24673-56-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 192.0 to 195.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité