(-)-2,2'-Methylenebis[(3aS,8aR)-3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole] ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
M1402-500MG M1402-100MG
TCIAM1402-500MGEA 92.4 EUR InStock
TCIAM1402-500MG TCIAM1402-100MG
(-)-2,2'-Methylenebis[(3aS,8aR)-3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole] ≥98.0% (par HPLC, azote total)
(-)-2,2'-Methylenebis[(3aS,8aR)-3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole]
Formule: C₂₁H₁₈N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00799561
Numéro CAS: 175166-49-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=abc88e8065b7e2854c51d7e27358753724432f19&vid=abc88e8065b7e2854c51d7e27358753724432f19&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 216.0 to 224.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité