Sodium-2-methyl-2-propene-1-sulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
M1408-25G M1408-500G
TCIAM1408-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAM1408-25G TCIAM1408-500G
Sodium-2-methyl-2-propene-1-sulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sodium-2-methyl-2-propene-1-sulphonate
Formule: C₄H₈O₃S
Numéro MDL: MFCD00065344
Numéro CAS: 1561-92-8
EINECS: 216-341-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité