2-Methylbenzo[e]indene (mixture of 1H- and 3H-form) ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M1425-1G M1425-100MG
TCIAM1425-1GEA 932 EUR InStock
TCIAM1425-1G TCIAM1425-100MG
2-Methylbenzo[e]indene (mixture of 1H- and 3H-form) ≥97.0% (par GC)
2-Methylbenzo[e]indene (mixture of 1H- and 3H-form)
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8bfac5b89c192bfced60192318632be3d4db5c1c&vid=e850b9e980c36ba6e76283c8754c542c6a4aa154&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité