7-Methyl-1,5,7-triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: MTBD, 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-1-methyl-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidine
M1443-1G M1443-5G
TCIAM1443-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAM1443-1G TCIAM1443-5G
7-Methyl-1,5,7-triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
7-Methyl-1,5,7-triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene
Formule: C₈H₁₅N₃
MW: 153,23 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043004
Numéro CAS: 84030-20-6
EINECS: 281-791-1
ONU: 3267
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité