2-Méthoxyéthyle méthanesulfonate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methanesulphonic Acid 2-Methoxyethyl Ester
M1446-25G M1446-5G
TCIAM1446-25GEA 189 EUR InStock
TCIAM1446-25G TCIAM1446-5G
2-Méthoxyéthyle méthanesulfonate ≥97.0% (par GC)
2-Méthoxyéthyle méthanesulfonate
Formule: C₄H₁₀O₄S
MW: 154,18 g/mol
Point d'ébullition: 126°C
Numéro MDL: MFCD02656401
Numéro CAS: 16427-44-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité