3-(Méthoxyméthoxy)benzaldéhyde ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M1448-25G M1448-5G
TCIAM1448-25GEA 382 EUR InStock
TCIAM1448-25G TCIAM1448-5G
3-(Méthoxyméthoxy)benzaldéhyde ≥95.0% (par GC)
3-(Méthoxyméthoxy)benzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O₃
Numéro MDL: MFCD04038425
Numéro CAS: 13709-05-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité