Methyltributylphosphonium iodide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
M1455-25G M1455-5G
TCIAM1455-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAM1455-25G TCIAM1455-5G
Methyltributylphosphonium iodide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Methyltributylphosphonium iodide
Formule: C₁₃H₃₀IP
Numéro MDL: MFCD00031626
Numéro CAS: 1702-42-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64dd94314795ceda7750f10f631db5c764a72811&vid=64dd94314795ceda7750f10f631db5c764a72811&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité