11-[4-(4-Butylphenylazo)phenoxy]undecyl methacrylate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methacrylic Acid 11-[4-(4-Butylphenylazo)phenoxy]undecyl Ester
M1463-25G M1463-5G
TCIAM1463-25GEA 614 EUR InStock
TCIAM1463-25G TCIAM1463-5G
11-[4-(4-Butylphenylazo)phenoxy]undecyl methacrylate ≥97.0% (par GC)
11-[4-(4-Butylphenylazo)phenoxy]undecyl methacrylate
Formule: C₃₁H₄₄N₂O₃
MW: 492,70 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797121
Numéro CAS: 942230-11-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 73.0 to 78.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité