4-Methoxyphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
M1477-25G M1477-5G
TCIAM1477-25GEA 168 EUR InStock
TCIAM1477-25G TCIAM1477-5G
4-Methoxyphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
4-Methoxyphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-galactopyranoside
Formule: C₂₁H₂₆O₁₁
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06797123
Numéro CAS: 2872-65-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +2.0 to +4.0 deg (C=1, CHCl3)
Solubility in Chloroform very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité