4-Methoxyphenyl-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-methoxyphenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
M1481-25G M1481-5G
TCIAM1481-25GEA 304 EUR InStock
TCIAM1481-25G TCIAM1481-5G
4-Methoxyphenyl-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
4-Methoxyphenyl-beta-D-galactopyranoside
Formule: C₁₃H₁₈O₇
MW: 286,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797126
Numéro CAS: 3150-20-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Melting point 157.0 to 162.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -40.0 to -44.0 deg (C=1, MeOH)
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité