3-(Méthylamino)-1-propanol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-(Methylamino)propan-1-ol
M1484-25G M1484-5G
TCIAM1484-25GEA 293 EUR InStock
TCIAM1484-25G TCIAM1484-5G
3-(Méthylamino)-1-propanol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-(Méthylamino)-1-propanol
Formule: C₄H₁₁NO
MW: 89,14 g/mol
Point d'ébullition: 169°C
Numéro MDL: MFCD06797456
Numéro CAS: 42055-15-2
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité