2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M1485-25G M1485-5G
TCIAM1485-25GEA 255 EUR InStock
TCIAM1485-25G TCIAM1485-5G
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159,1846 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012077
Numéro CAS: 5416-80-8
EINECS: 226-512-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 201.0 to 205.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité