2-Méthoxy-1-butanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M1497-25G M1497-5G
TCIAM1497-25GEA 517 EUR InStock
TCIAM1497-25G TCIAM1497-5G
2-Méthoxy-1-butanol ≥98.0% (par GC)
2-Méthoxy-1-butanol
Formule: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Point d'ébullition: 146°C
Numéro CAS: 15467-25-1
EINECS: 239-486-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité