1-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Indole-2-carboxylic acid, 1-methyl-, 1-Methylindole-2-carboxylic acid
M1519-1G M1519-5G
TCIAM1519-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAM1519-1G TCIAM1519-5G
1-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Point de fusion: 212°C
Numéro MDL: MFCD00005801
Numéro CAS: 16136-58-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité