1-Adamantyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M1526-25G M1526-5G
TCIAM1526-25GEA 294 EUR InStock
TCIAM1526-25G TCIAM1526-5G
1-Adamantyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
1-Adamantyl methacrylate
Formule: C₁₄H₂₀O₂
Point d'ébullition: 113°C
Numéro MDL: MFCD08703330
Numéro CAS: 16887-36-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité