4-Methacryloyloxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl ≥98.0% (par GC, analyse par titration) radical libre
Fournisseur: TCI
Attention
M1531-1G M1531-5G
TCIAM1531-1GEA 85.8 EUR InStock
TCIAM1531-1G TCIAM1531-5G
4-Methacryloyloxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl ≥98.0% (par GC, analyse par titration) radical libre
4-Methacryloyloxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl
Formule: C₁₃H₂₂NO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD17677357
Numéro CAS: 15051-46-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbcf08bbbb19a9b02c92fa8604fecd991c2966ad&vid=fbcf08bbbb19a9b02c92fa8604fecd991c2966ad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité