Morpholinosulphur trifluoride ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Morph-DAST
M1573-1G M1573-5G
TCIAM1573-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAM1573-1G TCIAM1573-5G
Morpholinosulphur trifluoride ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
Morpholinosulphur trifluoride
Formule: C₄H₈F₃NOS
MW: 175,17 g/mol
Point d'ébullition: 42°C
Point d'éclair: 76°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037057
Numéro CAS: 51010-74-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 93.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité