4-Methoxyphenyl-3-O-allyl-4,6-O-benzylidene-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
M1589-1G M1589-5G
TCIAM1589-1GEA 0 EUR InStock
TCIAM1589-1G TCIAM1589-5G
4-Methoxyphenyl-3-O-allyl-4,6-O-benzylidene-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
4-Methoxyphenyl-3-O-allyl-4,6-O-benzylidene-beta-D-galactopyranoside
Formule: C₂₃H₂₆O₇
MW: 414,45 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06797132
Numéro CAS: 400091-05-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 222.0 to 228.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -45.0 to -50.0 deg (C=0.5,pyridine)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité