4-Methoxyphenyl-3-O-allyl-6-O-benzyl-2-deoxy-2-phthalimido-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
M1604-1G M1604-5G
TCIAM1604-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAM1604-1G TCIAM1604-5G
4-Methoxyphenyl-3-O-allyl-6-O-benzyl-2-deoxy-2-phthalimido-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
4-Methoxyphenyl-3-O-allyl-6-O-benzyl-2-deoxy-2-phthalimido-beta-D-glucopyranoside
Formule: C₃₁H₃₁NO₈
MW: 545,59 g/mol
Numéro CAS: 1820583-64-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité