4-Methylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methylcyclohexanecarboxylic acid, 4-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
M1621-25G M1621-5G
TCIAM1621-25GEA 212 EUR InStock
TCIAM1621-25G TCIAM1621-5G
4-Methylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Methylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,20 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Numéro MDL: MFCD00074909
Numéro CAS: 4331-54-8
EINECS: 224-369-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité