4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
M1624-25G M1624-5G
TCIAM1624-25GEA 211 EUR InStock
TCIAM1624-25G TCIAM1624-5G
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
Formule: C₁₂H₁₆N₂O
MW: 204,2682 g/mol
Numéro MDL: MFCD00452233
Numéro CAS: 27913-99-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 67.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité