Phénylacétaldéhyde 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Phenyl acetic aldehyde
A14263.14 A14263.22 A14263.36
A14263.14EA 28.6 EUR InStock
A14263.14 A14263.22 A14263.36
Phénylacétaldéhyde 95%
Phénylacétaldéhyde
Purity: 95% CAS No.: 122-78-1 Molecular Formula: C8H8O Formula Weight: 120.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.5350 Boiling Point: 194-196° Beilstein Reference: 385791 Merck Reference: 14,7265 MDL No.: MFCD00006993
Formule: C₈H₈O
MW: 120,15 g/mol
Point d'ébullition: 194…196 °C
Point de fusion: 33…34 °C
Densité: 1.075
Point d'éclair: 68 °C (154 °F)
Numéro MDL: MFCD00006993
Numéro CAS: 122-78-1
EINECS: 204-574-5
Merck Index: 14,7265
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité