4-Methoxyphenyl-β-D-glucopyranoside ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-methoxyphenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
M1631-25G M1631-5G
TCIAM1631-25GEA 648 EUR InStock
TCIAM1631-25G TCIAM1631-5G
4-Methoxyphenyl-β-D-glucopyranoside ≥97.0% (par HPLC)
4-Methoxyphenyl-beta-D-glucopyranoside
Formule: C₁₃H₁₈O₇
MW: 286,28 g/mol
Point de fusion: 176°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06797143
Numéro CAS: 6032-32-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 97.0 area%
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -62.0 to -67.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité