4-Methoxyphenyl-2,6-di-O-benzyl-3,4-O-isopropylidene-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
M1633-1G M1633-5G
TCIAM1633-1GEA 79.2 EUR InStock
TCIAM1633-1G TCIAM1633-5G
4-Methoxyphenyl-2,6-di-O-benzyl-3,4-O-isopropylidene-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
4-Methoxyphenyl-2,6-di-O-benzyl-3,4-O-isopropylidene-beta-D-galactopyranoside
Formule: C₃₀H₃₄O₇
MW: 506,60 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06797144
Numéro CAS: 159922-68-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dff2a2bcf0e1ee77ae0afc08469bcd44cc10e2a2&vid=dff2a2bcf0e1ee77ae0afc08469bcd44cc10e2a2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 102.0 to 107.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +13.0 to +16.0 deg (C=1, CHCl3)
Solubility in Chloroform very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité