4-Methoxyphenyl-2-azido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
M1637-1G M1637-5G
TCIAM1637-1GEA 160 EUR InStock
TCIAM1637-1G TCIAM1637-5G
4-Methoxyphenyl-2-azido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
4-Methoxyphenyl-2-azido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside
Formule: C₂₀H₂₁N₃O₆
MW: 399,40 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06797146
Numéro CAS: 1430068-18-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 160.0 to 165.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -3.0 to -6.0 deg (C=1, CHCl3)
Solubility in Chloroform very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité