4-Methoxyphenyl-3-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
M1640-1G M1640-5G
TCIAM1640-1GEA 255 EUR InStock
TCIAM1640-1G TCIAM1640-5G
4-Methoxyphenyl-3-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
4-Methoxyphenyl-3-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-beta-D-glucopyranoside
Formule: C₂₇H₂₈O₇
MW: 464,51 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 303127-81-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 204.0 to 211.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -17.0 to -24.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité