4-Methoxyphenyl-2,4,6-tri-O-acetyl-3-O-benzyl-β-D-glucopyranoside ≥96.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
M1642-1G M1642-5G
TCIAM1642-1GEA 180 EUR InStock
TCIAM1642-1G TCIAM1642-5G
4-Methoxyphenyl-2,4,6-tri-O-acetyl-3-O-benzyl-β-D-glucopyranoside ≥96.0% (par HPLC)
4-Methoxyphenyl-2,4,6-tri-O-acetyl-3-O-benzyl-beta-D-glucopyranoside
Formule: C₂₆H₃₀O₁₀
MW: 502,52 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 303127-79-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -23.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité