L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Mono-6-O-(p-toluenesulphonyl)-ɑ-cyclodextrin ≥85.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
M1644-200MG M1644-1G
TCIAM1644-200MGEA 270 EUR InStock
TCIAM1644-200MG TCIAM1644-1G
Mono-6-O-(p-toluenesulphonyl)-ɑ-cyclodextrin ≥85.0% (par HPLC)
Mono-6-O-(p-toluenesulphonyl)-alpha-cyclodextrin
Formule: C₄₃H₆₆O₃₂S
MW: 1127.03 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 32860-56-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%
Specific rotation [a]20/D +117 to +127 deg (C=4, DMSO) (calcd.on anh.substance)
Water max. 15.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité