Methyl-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-2-phthalimido-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
M1649-1G M1649-5G
TCIAM1649-1GEA 123 EUR InStock
TCIAM1649-1G TCIAM1649-5G
Methyl-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-2-phthalimido-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Methyl-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-2-phthalimido-1-thio-beta-D-glucopyranoside
Formule: C₂₁H₂₃NO₉S
MW: 465,47 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 79528-48-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +48.0 to +51.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité