Phénylacétaldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Phenyl acetic aldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43654.0100 8.43654.0500
8.43654.0100EA 73.3 EUR InStock
8.43654.0100 8.43654.0500
Phénylacétaldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Phénylacétaldéhyde
Formule: C₈H₈O
MW: 120,15 g/mol
Point d'ébullition: 195 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 33…34 °C
Densité: 1.026…1.03 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006993
Numéro CAS: 122-78-1
EINECS: 204-574-5
Merck Index: 12,07419
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 32 - 34 °C
Molar Mass 120.15 g/mol
Boiling Point 192 - 195 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.35 hPa (19 °C)
Flash Point 87 °C
Density 1.026 - 1.030 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C8H8O
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité