7-Methyl-1,4-benzothiazin-3-one
Fournisseur: TCI
M1661-5G M1661-1G
TCIAM1661-5GEA 113 EUR InStock
TCIAM1661-5G TCIAM1661-1G
7-Methyl-1,4-benzothiazin-3-one
7-Methyl-1,4-benzothiazin-3-one
Formule: C₉H₉NOS
MW: 179,24 g/mol
Point de fusion: 206°C
Numéro MDL: MFCD02660690
Numéro CAS: 30322-02-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3572d7f280c7d431f57f3898ee88a2baeae54c0&vid=d3572d7f280c7d431f57f3898ee88a2baeae54c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité