Milrinone ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
M1663-1G M1663-100MG
TCIAM1663-1GEA 206 EUR InStock
TCIAM1663-1G TCIAM1663-100MG
Milrinone ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Milrinone
Formule: C₁₂H₉N₃O
MW: 211,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00133539
Numéro CAS: 78415-72-2
EINECS: 278-903-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06197
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité