Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(3-Methoxyphenoxy)propionic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAM1692-5GEA 167 EUR InStock
TCIAM1692-5G
3-(3-Methoxyphenoxy)propionic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-(3-Methoxyphenoxy)propionic acid


Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,1999 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045943
Numéro CAS: 49855-03-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité