N-Methyl-p-toluenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N,4-Dimethylbenzenesulphonamide
M1717-25G M1717-250G
TCIAM1717-25GEA 33 EUR InStock
TCIAM1717-25G TCIAM1717-250G
N-Methyl-p-toluenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-Methyl-p-toluenesulphonamide
Formule: C₈H₁₁NO₂S
MW: 185,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008285
Numéro CAS: 640-61-9
EINECS: 211-366-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 82.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité